Learn More
Pyrex™ 3-Wege-Absperrhahn mit T-Bohrung, geraden Armen und PTFE-Schlüssel
3-Well-Absperrhahn mit PTFE-Schlüssel
Marke:  Pyrex SST304
Additional Details : Gewicht : 0.47000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12098244
  • 374.53 CHF / 5 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 14-09-2021
Spezifikation
18.8 mm
Küken aus PTFE
4 mm
Absperrhahn mit geraden Armen