Learn More
Merck Millex™ nicht sterile Spritzenvorsatzfilter mit PE-Gehäuse – hydrophiles PTFE
Zum Entfernen von Partikeln, Verbessern des Signal-Rausch-Verhältnisses und Erreichen flacher Basislinien.
Marke:  Merck SLLHH13NK
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10022193
  • 3350.00 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 29-11-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Übersicht über nicht sterile IC Millex™ Spritzenfilter:
  • Ionenchromatographie-zertifiziert
  • Geringer Anteil an IC-extrahierbaren Substanzen, optimiert Hintergrundwerte in empfindlichen IC-Analysen
  • Kompatibel mit wässrigen und organischen Lösungen, bietet umfassende chemische Kompatibilität und Flexibilität im Labor
Spezifikation
Spezifikation
Naturfarbener Einlass/naturfarbener Auslass
Spritze
0,45 μm
LH
Analytische Probenvorbereitung
HDPE
6,9 bar (100 psi)
6,9 bar (100 psi)
45 °C
10 ml
13 mm
Ja
PTFE
Nicht steril
0,65 cm2
25 µl
Weiblicher Luer-Lok™
Männlicher Luer-Stecker
1000Pack
Millex-LH Filter
13 mm