Learn More
Merck Millipore Millex-LG aus Polytetrafluoroethylen
Entwickelt für die Probenvorbereitung und die proteinarme Feinpartikelentfernung aus Lösungsmitteln, wässrigen und organischen Lösungen. Millipore™ Millex™ LG Spritzenfilter mit hydrophilen LCR-Membranen aus PTFE sind für die unsterile Filtration geeignet.
auf Anfrage
Beschreibung
- Porengröße 0.2 µm
- Weiblicher Luer-Lock/männlicher Luer-Slip
- Zu den Anwendungsbereichen gehört die analytische Probenvorbereitung