Learn More
Saint-Gobain 61M Cord .
Artikelnummer. 10052664
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
0.8 mm
Packungsgröße:
61 Meter
Artikelnummer. 10052664
Marke: Saint-Gobain D1069137
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Saint Gobain Performance Plastics™ Chemware™ PTFE-Kabel ist adhäsionsbeständig gegenüber praktisch jedem Material und kann zur Sicherung der Kanten von Labormatten verwendet werden, um einen Tauchkorb für korrosive Bäder zu generieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0.8 mm
Länge (metrisch) 61 -Rolle
Material PTFE