Learn More
Cole-Parmer™ Quick-disconnect fittings, Polysulfone straight-
Cole-Parmer™ gerade Anschlussstücke (Schnellkupplung x NPT(M)-Kupplungseinsatz, aus Polysulfon) sind das Einsatzstück einer Schnellkupplung aus Polysulfon für hohen Durchfluss und bieten schnelle und sichere Schlauchverbindungen.
Marke: Cole-Parmer™ 31307-31
Additional Details : Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
- Schnellkupplungen mit hohem Durchfluss bestehen aus einem Gehäuse und einem Einsatz (Fittinghälften separat bestellen).
- Zum Anschließen den Einsatz in das Kupplungsgehäuse stecken—Die Fittinghälften rasten sofort ein.
- Um die Fittinghälften zu trennen, einfach auf den Knopf am Kupplungsgehäuse drücken.
- Modelle mit Ventil verfügen über ein federbetätigtes 316-Edelstahlventil, das den Durchflussweg abdichtet, wenn die Fittinghälften nicht verbunden sind.
- Alle Fittinggehäuse verfügen über 316 Edelstahlverriegelungsfedern und EPDM-Dichtungen
Spezifikation
Schnellkupplungsanschluss | |
Polysulfon | |
-40 °C | |
Passend für Schläuche mit 1/2 in. NPT-Anschluss | |
137 °C |
Autoklavierbar | |
Schnellkupplungsgehäuse und 1/2 in. NPT(M) | |
1er-Packung | |
Autoklav, Ethylenoxid oder Gamma |