Learn More
Cole-Parmer™ Vollkunststoff-Schnellverschluss-Dichtungsstopfen aus Polysulfon
Artikelnummer. 11720219
Click to view available options
Material:
Polysulfon
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 11720219
Marke: Cole-Parmer™ 3131178
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einfaches Trennen der Verriegelung mit dem Daumen
Zum Trennen der Kupplungshälften einfach die Daumenverriegelung drücken.
Spezifikation
Material Polysulfon
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Verpackungsmenge 5/Packung
Max. Operating Temperature (Metric) 148 °C
Produkttyp Kunststoff-Schnellversiegelungsstopfen