Learn More
Cole-Parmer™ CalCheck standards for Sulphate 0.0 and 75.0 ppm
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Für 0,37 in. Schlauch-ID
Packungsgröße:
5 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polysulfon |
| Zur Verwendung mit | Für 0,37 in. Schlauch-ID |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -40 °C |
| Verpackungsmenge | 5/Packung |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 148 °C |
| Produkttyp | Quick-Disconnect-Dichtkappe |