Learn More
Polysulfid-Ölstandard: 40.000 μg/g S in Mineralöl, VHG™
Artikelnummer. 17930496
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
Unit Size:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
17930496 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 17930496 Supplier VHG Labs Supplier No. VHGPS13M4P100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Polysulfid-Ölstandard: 40.000 μg/g S in Mineralöl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Sulfur
CAS 7704-34-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sulfur
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel S
Konzentration 40.000 μg/g
InChI-Formel InChI=1S/S
SMILES [S]
IUPAC-Name Schwefel
Solvent or Matrix 13 cSt Mineralöl
Molekulargewicht (g/mol) 32.065
Menge 100 mL
Formelmasse 31,972 g/mol