Learn More
Globe Scientific Polystyrene Test Tubes with Screw Cap
Artikelnummer. 31922867
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 mL
15 mL
20 mL
Länge (metrisch):
100 mm
120 mm
150 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Packungsgröße
31922867 10 mL 100 mm 1000 Stück
31922765 15 mL 120 mm 1000 Stück
31922552 20 mL 150 mm 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31922867 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 6150
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Multipurpose screw cap test tubes suit variety of applications.
  • Designed to be leak-tight allowing tubes to be used for storage or transport
  • Screw caps are polyethylene
  • Round bottom
Spezifikation
Verschlussfarbe Blue
Verschlussmaterial Polyethylene
Farbe Natural
Kapazität (metrisch) 10 mL
Länge (metrisch) 100 mm
Material Polystyrene
Enthält Attached screw cap
Sterilität Non-sterile
Autoklavierbar Not Autoclavable
Graduated No
Produkttyp Test Tube