Learn More
Azpack™ Lagerungskästen aus Polystyrol
Click to view available options
Länge (metrisch):
79 mm
Höhe (metrisch):
22 mm
29 mm
Enthält:
Deckel mit Kugelscharnier
Schiebedeckel
Packungsgröße:
24 Stück
36 Stück
Beschreibung
- Aus durchsichtigem Polystyrol
- Aufsteckbarer, aufklappbarer oder loser Deckel im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlusstyp | Schiebedeckel |
| Farbe | Transparent |
| Material | Polystyrol |
| Form | Rechteck |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung |
| Enthält | Schiebedeckel |
| Produkttyp | Schubeinsätze |
| Menge | 36/Pckg. |
| Länge (metrisch) | 79 mm |
| Innenlänge (metrisch) | 77 mm |
| Mehr anzeigen |