Learn More
VITLAB™ Sterile Pipetten aus Polystyrol
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
Graduierungen:
0,01 ml
0,10 ml
0,20 ml
Packungsgröße:
1000 Stück
200 Stück
500 Stück
Beschreibung
VITLAB™ Pipetten werden während der Produktion einzeln volumetrisch vermessen und mit einer Kalibriermarkierung versehen. Diese graduierten Pipetten verfügen über ein Nennvolumen am Boden und einen vollständigen Auslauf nur für das Nennvolumen. Sie sind Einwegprodukte und gebrauchsfertig für Laboranwendungen.
- Kristallklar und mit einer aufgedruckten Skala zum einfachen Ablesen von Teilvolumen
- Mit Baumwollfilter
- Vorsterilisiert und einzeln verpackt
- Hergestellt aus pyrogenfreiem Polystyrol
- Geringes Gewicht und einfache Handhabung
- Hohe Bruchfestigkeit
- Praktische Einwegfunktion
- Hergestellt nach der Norm für Glaspipetten
- Entsprechen Klasse B nach DIN EN ISO 835
- Mit Barcode-Kennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polystyrol |
| Skala | Ja |
| Graduierungen | 0,10 ml |
| Menge | 25er-Packung |
| Farbe | Kristallklar |
| Volumen (metrisch) | 10 ml |
| Typ | Pipette |
| Einwegprodukt | Ja |