Learn More
VITLAB™ Sterile Pipetten aus Polystyrol
Artikelnummer. 16513592
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
Graduierungen:
0,01 ml
0,10 ml
0,20 ml
Packungsgröße:
1000 Stück
200 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 16513592
Marke: VITLAB™ 160210
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für bequemes und einfaches steriles Pipettieren konzipiert. Sterile VITLAB™ Pipetten aus Polystyrol sind Einweg-Pipetten mit Graduierung, die einzeln mit einem mitgelieferten Filter verpackt sind. Sie bestehen aus kristallklarem, pyrogenfreiem Polystyrol und sind in verschiedenen Volumina erhältlich.
VITLAB™ Pipetten werden während der Produktion einzeln volumetrisch vermessen und mit einer Kalibriermarkierung versehen. Diese graduierten Pipetten verfügen über ein Nennvolumen am Boden und einen vollständigen Auslauf nur für das Nennvolumen. Sie sind Einwegprodukte und gebrauchsfertig für Laboranwendungen.
  • Kristallklar und mit einer aufgedruckten Skala zum einfachen Ablesen von Teilvolumen
  • Mit Baumwollfilter
  • Vorsterilisiert und einzeln verpackt
  • Hergestellt aus pyrogenfreiem Polystyrol
    • Geringes Gewicht und einfache Handhabung
    • Hohe Bruchfestigkeit
    • Praktische Einwegfunktion
  • Hergestellt nach der Norm für Glaspipetten
    • Entsprechen Klasse B nach DIN EN ISO 835
    • Mit Barcode-Kennzeichnung
Spezifikation
Material Polystyrol
Skala Ja
Graduierungen 0,01 ml
Menge 25er-Packung
Farbe Kristallklar
Volumen (metrisch) 2 ml
Typ Pipette
Einwegprodukt Ja