Learn More
Polystyrol-Standard, Molekulargewicht 2,000,000, Mw/Mn 1.30, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491747
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15491747 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15491747 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041945.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polystyrene standard
Namenshinweis M.W. 2,000,000, Mw/Mn 1.30
CAS 9003-53-6
Physikalische Form Pulver
Summenformel (C8H8)n
MDL-Nummer MFCD00084450
Synonym ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
Menge 1 g
InChI-Schlüssel PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-CC(-*)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name Ethenylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 104.15
PubChem CID 7501
ChEBI CHEBI:27452