Learn More
Cole-Parmer™ Quadratische Wägeschalen aus Polystyrol
Artikelnummer. 11857172 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 mL
100 mL
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 11857172
Marke: Cole-Parmer™ 0101707
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Wägeschalen eignen sich für den Einsatz mit Waagen, Mikrowellen-Feuchtemessgeräten sowie für Hunderte andere Anwendungen im Bereich der Probenhandhabung. Die quadratischen Wägeschalen Polystyrol sind so konstruiert, dass sie sich leicht biegen und ausgießen lassen. Der flache Boden verhindert ein Umkippen. Die konturierten Seitenflächen ermöglichen eine rutschfeste Handhabung.
Diese Wägeschalen eignen sich für den Einsatz mit Waagen, Mikrowellen-Feuchtemessgeräten sowie für Hunderte andere Anwendungen im Bereich der Probenhandhabung.Die quadratischen Wägeschalen Polystyrol sind so konstruiert, dass sie sich leicht biegen und ausgießen lassen.Der flache Boden verhindert ein Umkippen.Die konturierten Seitenflächen ermöglichen eine rutschfeste Handhabung.
  • Antistatisch gummiert, Polystyrol
  • Beständig gegen Temperaturen bis 180 °F
  • Beständig gegen die meisten verdünnten Säuren, wässrigen Lösungen und Alkoholbasen
  • Universalprobenhalter
  • Abgerundete Ecken erleichtern die Übertragung von pulverförmigen oder körnigen Proben
  • Weiße, lichtdurchlässige Farbschalen – für herkömmliche Anwendungen
  • Blau, lichtdurchlässige Farbschalen – Kontraste für weiße Pulver und Feststoffe, hebt Proben hervor
  • Einwegprodukt
  • Biologisch inert
Spezifikation
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 20 mL
Farbe Blau
Einwegprodukt Einwegprodukt
Material Polystyrol
Form Quadratisch
Typ Wägeschiffchen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum einfachen Gießen Biologisch inert; beständig gegen verdünnte Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole, Basen
Zur Verwendung mit (Geräte) Zur Verwendung mit Waagen, Mikrowellen-Feuchtigkeitsanalysatoren, Hunderten verschiedenen Probenhandhabungsanwendungen
Größe S
Länge (angloamerikanisch) 1,625 in.
Länge (metrisch) 45 mm
Breite (angloamerikanisch) 0,313 in.
Breite (metrisch) 45 mm
Höhe (metrisch) 9 mm
Tiefe (metrisch) 9 mm