Learn More
BRAND™ Objektträger-Behälter aus Polystyrol
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Objektträgerkapazität:
25
50
100
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Polystyrol-Ausführung
- Zum Gebrauch mit Mikroskopobjektträgern
- Abmessungen: 76 x 26 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Objektträger-Lagerungskasten |
| Objektträgerkapazität | 100 |
| Gerät fasst | 100 Objektträger |
| Länge (metrisch) | 76 mm |
| Material | Polystyrol |
| Form | Rechteckig |
| Breite (metrisch) | 26 mm |