Learn More
Fisherbrand™ Semi-Mikroküvetten aus Polystyrol für Wellenlängen im UV- und sichtbaren Bereich
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1.6 mL
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Semi-Mikroküvette |
| Einwegprodukt | Nein |
| Kapazität (metrisch) | 1.6 mL |
| Material | Kunststoff |
| Menge | 100/Pckg. |
| Wavelength Range | 220 bis 900 nm |
| Höhe (metrisch) | 45 mm |
| Breite (metrisch) | 12,5mm |