Learn More
Kartell SpA Polystyrol-Probecher
Artikelnummer. 10234091
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2.5 mL
Packungsgröße:
500 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10234091 2.5 mL 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10234091 Lieferant Kartell SpA Lieferanten-Nr. 0260200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.00 CHF
    11.19 CHF / 500 Stück
    Sparen 1.81 CHF
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Probenbecher aus Polystyrol mit einer Kapazität von 2,5 ml
Polystyrol-Probenbecher für das Boehringer ES 300™ and ES 600™ Enzymun-Test System.
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 11 mm
Sterilität Nicht steril
Menge 500
Kapazität (metrisch) 2.5 mL
Produkttyp Probenbecher
Material Polystyrol
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Geräte) Enzym-Test-Systeme Boehringer ES300™ und ES600™
Höhe (metrisch) 40 mm
Latexfrei Ja
Fassungsvermögen Ca. 2,5 ml