missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One Heavy Designed Polystyrene Vented Petri Dishes

Used for easy stacking. Greiner Bio-One Heavy Designed Polystyrene Vented Petri Dishes is designed for better heat resistance using hot agar.

Marke:  Greiner Bio-One 633102

Additional Details : Gewicht : 8.55000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10567381

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »


Beschreibung

Beschreibung

  • Temperaturbeständig bis 60 °C
  • Erhältlich in belüfteten und nicht belüfteten Ausführungen
  • Auswahl zwischen runder Standardausführung, Schale mit quadratischem Profil, Sonderausführungen und Kontaktschalen/OneWell Plate™ Modellen
  • Einfach stapelbar
  • Kristallklares Polystyrol für die optimale mikroskopische Analyse
Spezifikation

Spezifikation

Einwegprodukt
Rund
480
16 mm
Polystyrol
Nicht steril
Ja
94 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Nur für Forschungszwecke.Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden, sofern nicht anders angegeben.