Learn More
Greiner Bio-One Petrischalen aus Polystyrol
Die Konstruktion aus hochtransparentem Polystyrol ermöglicht dank der guten Hitzebeständigkeit auch den Einsatz mit heißem Agar. Greiner BioOne™ Petrischalen aus Polystyrol sind in verschiedenen Formaten und Größen erhältlich und werden so verschiedenen Ansprüchen in der Forschung gerecht.
Marke: Greiner Bio-One 663161
Additional Details : Gewicht : 8.00000kg
Beschreibung
- Temperaturbeständig bis 60 °C
- Erhältlich in belüfteten und nicht belüfteten Ausführungen
- Auswahl zwischen runder Standardausführung, Schale mit quadratischem Profil, Sonderausführungen und Kontaktschalen/OneWell Plate™ Modellen
- Einfach stapelbar
- Kristallklares Polystyrol für die optimale mikroskopische Analyse
Spezifikation
Ja | |
Steril | |
Ja | |
100 mm |
Polystyrol | |
420/Packung | |
15 mm |