Learn More
VITLAB™ Nichtsterile Pipetten aus Polystyrol
Artikelnummer. 16543592
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
16543592 5 ml 100 Stück
16503592 1 ml 200 Stück
16523592 2 ml 200 Stück
16563592 10 ml 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16543592 Lieferant VITLAB™ Lieferanten-Nr. 160519
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Material Polystyrol
Sterilität Unsteril
Skala Ja
Graduierungen 0,10 ml
Menge 10er-Packung
Farbe Durchsichtig
Volumen (metrisch) 5 ml
Länge (metrisch) 320 mm
Typ Pipette