Learn More
Greiner Bio-One Mehrzweckbehälter aus Polystyrol
Greiner Bio-One™ Mehrzweckbehälter aus Polystyrol bieten hervorragende optische Klarheit und eignen sich für eine Vielzahl von Probennahme- und Lagerungsanwendungen im Labor.
Marke: Greiner Bio-One 217111
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Ausgezeichnete optische Eigenschaften
- Geeignet für vielfältige Anwendungen zur Probenlagerung und -entnahme
- Lieferung mit Lamellenstopfen für zusätzliche Probensicherheit
- Flachfüße
Spezifikation
68 mL | |
Polystyrol | |
Passsichere Lamellen aus Kunststoff |
82 mm | |
Unsteril | |
Probenröhrchen |