Learn More
Fisherbrand™ Makroküvetten aus Polystyrol für Wellenlängen im sichtbaren Bereich
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 mL
Packungsgröße:
1000 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Makroküvette |
| Einwegprodukt | Ja |
| Kapazität (metrisch) | 4 mL |
| Material | Polystyrol |
| Menge | 100/Pckg. |
| Schichtdicke | 10 mm |
| Wavelength Range | 400 bis 800 nm |
| Höhe (metrisch) | 45 mm |
| Breite (metrisch) | 12,5mm |