Learn More
Polystyrene latex microsphere, 0.75 micron, 2.5 wt% dispersion in water
Artikelnummer. 15476515
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
15 mL
Packungsgröße:
15 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15476515 15 mL 15 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15476515 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042742.4Y
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 9003-53-6 | (C8H8)n | 104.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polystyrene latex microsphere
CAS 9003-53-6
Physikalische Form Mikrokugel
Menge 15 mL
Geruch Geruchsneutral
Summenformel (C8H8)n
Partikelgröße 0.75 Micron
MDL-Nummer MFCD00084450
Synonym ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
Löslichkeitsinformationen Fully miscible with water.
InChI-Schlüssel PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-CC(-*)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name Ethenylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 104.15
PubChem CID 7501
ChEBI CHEBI:27452
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2.5 wt% dispersion in water