Learn More
BRAND™ Laborspatel aus Polystyrol, Ausführung als Spatel mit Löffel
Aus stoßdämpfendem Polystyrol. Erhältlich mit Spateln an beiden Enden oder einer Kombination aus Spatel und Löffeln.
31.00 CHF - 35.50 CHF
Spezifikation
Menge | 10 Packungen |
---|---|
Farbe | Grün |
Produkttyp | Spatel |
Material | Polystyrol |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15211389
|
BRAND™
139815 |
180 mm | Doppelspatel |
32.50 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11813970
|
BRAND™
139817 |
180 mm | Spatel/Löffelkombination |
33.50 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15201389
|
BRAND™
139810 |
150 mm | Doppelspatel |
31.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15221389
|
BRAND™
139820 |
210 mm | Spatel/Löffelkombination |
35.50 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Schlagfeste Polystyrol-Konstruktion
- Farbe: grün
- Wird in Packungen mit 10 Stück geliefert
Spezifikation
10 Packungen | |
Grün | |
Spatel | |
Polystyrol |