Learn More
Kartell™ Kühlboxen aus Polystyrol
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 l
32 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Tiefkühlbehälter
- Aus schlagfestem thermoplastischem Material
- Thermisch isoliert mit einer Polyurethan-Isolierung
- Ungiftig und daher 100%ig lebensmittelsicher
Spezifikation
Spezifikation
| Höhe (metrisch) | 350 mm |
| Länge (metrisch) | 230 mm |
| Breite (metrisch) | 400 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 230 x 400 x 350 mm |
| Material | Polystyrol |
| Typ | Frigo-Box |
| Kapazität (metrisch) | 25 l |