Learn More
Kartell™ Fäkaliencontainer
Konzipiert für die Sammlung und Lieferung von Fäkalien. Kartell™ Fäkalienprobencontainer bestehen aus transparentem PS mit einem PP-Stöpsel.
Marke:  Kartell™ 0060000
Artikelnummer. 10255281
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00 CHF
    129.10 CHF / 1000 Stück
    Sparen 21.90 CHF
    14% Rabatt
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
  • Kleiner Löffel für die einfachere Probenhandhabung ist im Stöpsel integriert
  • CE-IVD-zugelassen