Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR Zellkulturröhrchen aus Polystyrol
Zellkulturröhrchen mit rundem Boden und Belüftungsstopfen mit zwei Positionen. Die Greiner Bio-One™ CELLSTAR Zellkulturröhrchen aus Polystyrol sind durchsichtig, steril und einzeln verpackt.
Marke: Greiner Bio-One 120160
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Verbesserte Zellhaftung durch physikalische Oberflächenbearbeitung.
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Nicht-pyrogen, nicht-zytotoxisch.
- Aus hochwertigem Polystyrol.
- Mit zweistelligem Entlüftungsstopfen.
- Steril.
Spezifikation
Zellkulturröhrchen | |
4.5 ml | |
Belüftungsstopfen mit zwei Positionen. | |
1000/Packung | |
75 mm |
12,4 mm | |
Polystyrol | |
1000 | |
Steril |