Learn More
Clark Scientific™ Antistatische Überlaufwannen aus Polystyrol
Artikelnummer. 12948837
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
700 mm
Verpackungsmenge:
25/Packung
Packungsgröße:
25 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Verpackungsmenge Packungsgröße
12948837 700 mm 25/Packung 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12948837 Lieferant Clark Scientific™ Lieferanten-Nr. AT2PK25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00 CHF
    134.66 CHF / 25 Stück
    Sparen 10.34 CHF
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Made from anti-static, high impact polystyrene, these spill trays are ideal in most research, scientific, laboratory and other environments.
  • Made from anti-static, high impact polystyrene
  • Sufficient depth to safely contain even the largest liquid spills
  • Wipe clean for repeated use
Spezifikation
Material Polystyrol
Typ Auffangschale
Verpackungsmenge 25/Packung
Länge (metrisch) 700 mm
Höhe (metrisch) 450 mm