Learn More
Greiner Bio-One™ μClear 384-Well-Platten für Zellkulturen aus Polystyrol
Mit einem abgerundeten quadratischen Well-Profil für ein flexibles Arbeitsvolumen und weniger Ableitung und Blasenbildung. Greiner Bio-One™ 384-Well μ Mikrotiterplatten aus durchsichtigem Polystyrol bieten eine bessere Zelladhäsion durch ihre physikalische Oberflächenbehandlung.
Marke: Greiner Bio-One™ 781090
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Nicht-pyrogen und nicht-zytotoxisch
- In automatisierten Systemen verwendbar
- Stapelbar
- Alphanumerische Well-Codierung µClear™ Boden
- Well-Profil: F-Boden (Flacher Boden)
- Wachstumsbereich pro Well: 10 mm²
- Arbeitsvolumen pro Well: 15 - 110 µl
- Mit Abdeckung erhältlich, die den optimalen Gasaustausch bei geringstmöglicher Verdunstung ermöglicht
- Steril
Spezifikation
Standard | |
Rounded Square | |
Alphanumerisch | |
Polystyrol | |
Sterile | |
384 |
With Lid | |
F-Boden (flach) | |
Schwarz | |
20/Pk. | |
Cell Culture | |
16 x 24 |