Learn More
Poulten & Graf GmbH Polystop™ 3-teiliger Stopfen für Tropfflaschen
Artikelnummer. 10137761
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
30 ml
50 ml
Packungsgröße:
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10137761 50 ml 10 Stück
12879778 30 ml 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10137761 Lieferant Poulten & Graf GmbH Lieferanten-Nr. L188/SAV/B
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Der Poulten& Graf GmbH Polystop™ 3-teilige Stopfen für Tropfflaschen verfügt über eine Glaspipette, einen Vinyl-Sauger und einen Stopfen.
  • Enthält eine starke Glaspipette ohne Messskala.
  • Enthält einen haltbaren Vinyl-Sauger.
  • Mit PP-Stopfen
Spezifikation
Material Glass
Skala No
Volumen (metrisch) 50 ml
Typ 3 piece stopper for dropping bottles
Zur Verwendung mit (Geräte) Dropping Bottle