Learn More
Fisherbrand™ Polystat™ Einhängethermostat
Mit Befestigungsklemme. Das Fisherbrand™ Polystat™ Einhängethermostat ist nach DIN 12876-1 zertifiziert.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Temperaturbereich von 20 bis 150 °C
- Elektrische Anforderungen: 230 V, 50 Hz, 9 A
- Mit Wand-Befestigungsklemme
- Flussrate von 15 l/min
- Gewicht: 4.1 kg
- Temperaturstabilität von ± 0.03 °C
Spezifikation
5 l | |
10 l/min. | |
Einhängethermostat | |
Edelstahldeckel mit Alkoholthermometer | |
±0,05&Grad;C | |
33 cm | |
3,5 kg | |
230 V | |
50 Hz |
Klassifizierung I (NFL) nach DIN 12876-1 | |
20°C bis 100°C | |
2 kW | |
Polystat 24 | |
13 cm | |
8 bis 14,5 cm | |
230 V 50 Hz 9 A | |
9 A |