Learn More
Fisherbrand™ Polystat™ Einhängethermostat
Mit Befestigungsklemme. Das Fisherbrand™ Polystat™ Einhängethermostat ist nach DIN 12876-1 zertifiziert.
Marke:  Fisherbrand™ 8856212.3
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11940228
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturbereich von 20 bis 150 °C
  • Elektrische Anforderungen: 230 V, 50 Hz, 9 A
  • Mit Wand-Befestigungsklemme
  • Flussrate von 15 l/min
  • Gewicht: 4.1 kg
  • Temperaturstabilität von ± 0.03 °C
Spezifikation
Spezifikation
Klassifizierung III (NFL) nach DIN 12876-1
20°C bis 150°C
2 kW
Polystat 36
13 cm
8 bis 14,5 cm
230 V 50 Hz 9 A
9 A
15 l/min.
Einhängethermostat
Befestigungsclip an der Wand
±0,03°C
33 cm
4,1 kg
230 V
50 Hz
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zubehör anzeigen
One moment while we fetch your results.
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Polystat™ Einhängethermostat > Pump Capacity Flow Rate: 15L/min.; Temperature Range: 20 to 150deg.C; with fixing clip on the wall