Learn More
Fisherbrand™ Polystat™ Einhängethermostat
Mit Befestigungsklemme. Das Fisherbrand™ Polystat™ Einhängethermostat ist nach DIN 12876-1 zertifiziert.
Marke: Fisherbrand™ 8856210.3
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Temperaturbereich von 20 bis 150 °C
- Elektrische Anforderungen: 230 V, 50 Hz, 9 A
- Mit Wand-Befestigungsklemme
- Flussrate von 15 l/min
- Gewicht: 4.1 kg
- Temperaturstabilität von ± 0.03 °C
Spezifikation
Klassifizierung I (NFL) nach DIN 12876-1 | |
20°C bis 100°C | |
2 kW | |
Polystat 24 | |
13 cm | |
8 bis 14,5 cm | |
230 V 50 Hz 9 A | |
9 A |
10 l/min. | |
Einhängethermostat | |
Befestigungsclip an der Wand | |
± 0,05 °C | |
33 cm | |
3,5 kg | |
230 V | |
50 Hz |
JUL031 Polystat 24 und Bad 5L
DateigrößeVersion: 589.7 kB
JUL031 Polystat 24 and 5L Bath
DateigrößeVersion: 574.9 kB
JUL031 Polystat 24 et bain 5L
DateigrößeVersion: 591 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Polystat™ Einhängethermostat > Pump Capacity Flow Rate: 10L/min.; Temperature Range: 20 to 100deg.C; with fixing clip on the wall
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur