Learn More
Polysorbat 85, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4259098 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. 10746432
Marke: Thermo Scientific Acros 334150250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 9005-70-3 | (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC42H76O7 | NaN g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-70-3
Summenformel (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC42H76O7
Molekulargewicht (g/mol) NaN
MDL-Nummer MFCD01779641
InChI-Schlüssel ZGEQUSWSYZZNAI-CLFAGFIQNA-N
Synonym Polyoxyethylene (20) Sorbitan Trioleate, Polysorbate 85
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polysorbate 85
Farbe Farblos
Säurezahl 2mg KOH/g max.
Physikalische Form Flüssig
Dichte 1.0200g/mL
Menge 25 mL
Flammpunkt >200°C
Hydroxylzahl 38 to 52mg KOH/g
Infrarotspektrum Authentic
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4700 to 1.4720
Verseifungszahl 83 to 98mg KOH/g
Relative Dichte 1.02
Viskosität 300 mPa.s (25°C)
Wasser 3% Max.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: 100g/L isopropyl alcohol, xylene and mineral oil, insoluble in propylene glycol