Learn More
Polysorbat 80, Multikompendial, N.F., J.T.Baker™
Product Code. 12615457 Shop All Avantor Products
Click to view available options
Menge:
20 ml
200 ml
1 l
4 l
19 l
Verpackung:
Bernsteinfarbene Enghalsglasflasche, mit Septum
Enghalsflasche aus braunem Glas
Stahltrommel
Unit Size:
1 Liter
19 Liter
20 Milliliter
200 Milliliter
4 Liter
Product Code. 12615457
Brand: Avantor J.T.Baker 411712
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 9005-65-6
Summenformel (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
Molekulargewicht (g/mol) 604.82
MDL-Nummer MFCD00082107
InChI-Schlüssel HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
IUPAC-Name 2-{2-[3,5-bis(2-Hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl(9E)-Octadec-9-enoat
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Specifications
Chemischer Name oder Material Polysorbat 80
Menge 1 l
Flammpunkt 148.00 °C
Verpackung Bernsteinfarbene Enghalsglasflasche, mit Septum
Relative Dichte 1 l = 1.08 kg
Güte Multi-Kompendium/NF