Learn More
Polysorbat 60, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10711921 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10711921 1 L Glasflasche 1 Liter
10712111 250 mL Glasflasche -
10331084 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10711921 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 278620010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 9005-67-8 | (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC24H46O6 | 522.68 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-67-8
Summenformel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC24H46O6
Molekulargewicht (g/mol) 522.68
MDL-Nummer MFCD01780110
InChI-Schlüssel DEKFZWMENCCOFU-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-Name 2-{2-[3,4-bis(2-Hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl-Dodecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polysorbate 60
Farbe Gelb
Säurezahl 2mg KOH/g max.
Physikalische Form Pastös bei 25 °C
Dichte 1.0800g/mL
Menge 1 L
Flammpunkt >150°C
Hydroxylzahl 81 to 96mg KOH/g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Verseifungszahl 45 to 55mg KOH/g
Relative Dichte 1.08
Viskosität 75-175 Pa.s (50°C)
Wasser 3% max.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 100g/L. Other solubilities: 100g/L isopropyl alcohol, xylene, insoluble in propylene glycol and mineral oil