Learn More
Polysorbat 20, pflanzlich, Multikompendial, N.F., J.T.Baker ™
Catalog Number p-5391657
Click to view available options
Menge:
200 ml
1 l
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
9005-64-5
(C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
522.68
MFCD00165986
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
443314
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
9005-64-5
(C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
522.68
MFCD00165986
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
443314
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Chemischer Name oder Material Polysorbat 20, pflanzlich
Menge 200 ml
Flammpunkt 148.00 °C
IUPAC-Name 2-{2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl dodecanoate
Güte Multi-Kompendium/NF
Verpackung Enghalsflasche aus braunem Glas
Relative Dichte 1 l = 1.08 kg