Learn More
Polysorbat 20, Multi-Compendial, N.F., J.T. Baker™
Artikelnummer. 15548304 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
200 ml
1 l
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
Packungsgröße:
1 Liter
200 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15548304 1 l Enghalsflasche aus braunem Glas 1 Liter
15538304 200 ml Enghalsflasche aus braunem Glas 200 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15548304 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 460006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18200.85 CHF
    15922.81 CHF / 1 Liter
    Sparen 2278.04 CHF
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-05-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-64-5
Summenformel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Molekulargewicht (g/mol) 522.68
MDL-Nummer MFCD00165986
InChI-Schlüssel HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 443314
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polysorbat 20, pflanzlich
Menge 1 l
Flammpunkt 148,00 °C
Verpackung Enghalsflasche aus braunem Glas
Relative Dichte 1 l = 1.08 kg
IUPAC-Name 2-[2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]Ethyldodecanoat
Güte Multi-Kompendium/NF