Learn More
Polysorbat 20, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mL
250 mL
1 L
5 L
25 L
Verpackungsart:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Liter
25 Liter
250 Milliliter
5 Liter
5 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Polysorbat 20 |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Dichte | 1,1000 g/mL |
| Verpackungsart | Kunststofftrommel |
| Menge | 25 L |
| Löslichkeit | Löslichkeit in Wasser: 100 g/l. Andere Löslichkeiten: 100 g/l Isopropylalkohol, Xylol, unlöslich in Mineralöl, 10 g/l Propylenglykol |
| Form | Flüssig |