Learn More
Polysorbat20, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11421981 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11421981 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11421981 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02194724.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.20 CHF
    69.73 CHF / 500 Milliliter
    Sparen 3.47 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Polysorbat 20 wird in der Regel als Emulgiermittel für die Herstellung stabiler Öl-in-Wasser-Emulsionen verwendet.
Tweens™ sind eine Reihe nichtionischer Tenside, die aus Sorbitanestern gewonnen werden.
  • Sie sind wasserlöslich oder wasserdispergierbar, unterscheiden sich aber stark in ihrer organischen Löslichkeit und ihrer Öllöslichkeit.
  • Werden als Öl-in-Wasser-Emulgatoren in Pharmazeutika, Kosmetika, Reinigungsmitteln usw. verwendet
  • Polysorbat20 ist ein nichtionisches Tensid, das aus Sorbitanester gewonnen wird.
Spezifikation
CAS 9005-64-5
Dichte 1.095 g/ml
Menge 500 ml
Physikalische Form Klare, gelbe bis braune viskose Flüssigkeit
Brechungsindex n20/D 1.468 (Lit.)
Relative Dichte 1,08 –1,13
Summenformel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
MDL-Nummer MFCD00165986
Viskosität 400 cps
Synonym Polysorbat 20, Polyoxyethylen-Sorbitan-Monolaurat, Polyoxyethylen 20 Sorbitan-Monolaurat, Polysorbat Inn, 2-2-3,4-bis2-Hydroxyethoxy-Oxolan-2-yl-2-2-Hydroxyethoxy-Ethoxy-Ethyldodecanat, Alkest tw 20, Polysorbat 20 nf, Polysorbat 40 nf, polysorbate 40 nf
Löslichkeitsinformationen Löslich/mischbar in Wasser, ergibt eine klare gelbe Lösung; mischbar mit Alkohol, Dioxan und Ethylacetat.
InChI-Schlüssel HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
IUPAC-Name 2-[2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]Ethyldodecanoat
Molekulargewicht (g/mol) 522.68
PubChem CID 443314
Formelmasse etwa 1.228 g/mol
Güte Zellkulturreagenz
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Kritische Mizellkonzentration (CMC) 0.06 mm