Learn More
Polysorbat20, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11470645 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11470645 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11470645 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210316891
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00 CHF
    99.19 CHF / 1 Liter
    Sparen 5.81 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Abgeleitet von Sorbitan-Estern. Polysorbat 20, MP Biomedicals, ist ein nicht-ionisches Tensid, das in Wasser löslich/dispergierbar ist. Es wird typischerweise für die Herstellung stabiler Öl-in-Wasser-Emulsionen, insbesondere in pharmazeutischen Anwendung
Wird als Öl-in-Wasser-Emulgator in Pharmazeutika, Kosmetika, Reinigungsmitteln usw. verwendet. Es wurde bei der Vorextraktion von Membranen zur Entfernung von peripheren Proteinen verwendet. Es wurde als Blockierungsmittel auf Nitrocellulose verwendet.
Spezifikation
CAS 9005-64-5
Physikalische Form Flüssig
Siedepunkt >100 °C (Literatur)
Dichte 1,095 g/ml (Lit.)
Konzentration Arbeitskonzentration: Als Blockierungsmittel auf Nitrocellulose mit einer typischen Konzentration von 0,05 %. Verwendet bei einer Konzentration von 2 % zur Extraktion membrangebundener Proteine.
pH 5 bis 7 (1%ige wässrige Lösung) (Literatur)
Menge 1 l
Brechungsindex n20/D 1.468 (Lit.)
Relative Dichte 1.08-1.13
Summenformel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Viskosität 400 cps bei 25 °C (Lit.)
MDL-Nummer MFCD00165986
Synonym Polysorbat 20, Polyoxyethylen (20) Sorbitan-Monolaurat, Glycosperse L-20X, Polyethylenglycolsorbitanmonolaurat, Polyoxyethylensorbitanmonolaurat, TWEEN™, 20, PEG(20)sorbitanmonolaurat
Löslichkeitsinformationen Löslich/mischbar in Wasser (1g/20 ml), um eine klare gelbe Lösung zu erhalten; mischbar mit Alkohol, Dioxan und Ethylacetat; praktisch unlöslich in flüssigem Paraffin und festen Ölen (wie Mineralöl).
InChI-Schlüssel HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
IUPAC-Name 2-[2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]Ethyldodecanoat
Molekulargewicht (g/mol) 522.68
PubChem CID 443314
Formelmasse 1228
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.06 mM