Learn More
Polysorbat20, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11431981 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 ml
100 ml
4 l
Packungsgröße:
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11431981 4 l -
11416601 50 ml 50 Milliliter
11426601 100 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11431981 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219472404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    419.00 CHF
    398.73 CHF / 4 Liter
    Sparen 20.27 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-64-5
Summenformel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Molekulargewicht (g/mol) 522.68
MDL-Nummer MFCD00165986
InChI-Schlüssel HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
Synonym Polyoxyethylensorbitan-Monolaurat, Tween-20
PubChem CID 443314
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polysorbat 20
Farbe Gelb
Physikalische Form Ölige Flüssigkeit
Dichte 1.095 g/ml
Menge 4 l
IUPAC-Name 2-{2-[3,4-bis(2-Hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl-Dodecanoat