Learn More
Polysorbat 20, ∽55 % Laurinsäure, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11443601 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 l
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11443601 0.5 l 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11443601 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210316890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.10 CHF
    66.78 CHF / 500 Milliliter
    Sparen 3.32 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifications
Chemischer Name oder Material Polysorbat 20
Farbe Gelb
CAS 9005-64-5
Physikalische Form Ölige Flüssigkeit
Menge 0.5 l
Prozentgehaltsbereich ∽55%
Summenformel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
MDL-Nummer MFCD00165986
Synonym Polysorbat 20, Polyoxyethylen-(20)-Sorbitan-Monolaurat
InChI-Schlüssel HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
IUPAC-Name 2-{2-[3,4-bis(2-Hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl-Dodecanoat
Molekulargewicht (g/mol) 522.68
PubChem CID 443314
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Polysorbate 20
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: tween 20