Learn More
Polyquaternium 1, TRC
Artikelnummer. 30005210
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30005210 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30005210 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP6881005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75345-27-6
Summenformel (C6H12ClN)n.C16H36Cl2N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 556.99
Synonym α-[4-[Tris(2-hydroxyethyl)ammonio]-2-buten-1-yl]-ω-[tris(2-hydroxyethyl)ammonio]poly[(dimethyliminio)-2-butene-1,4-diyl Chloride] Chloride, Onamer M, Onyxsperse 12S, Polidronium Chloride, Polyquad, Polyquat 1;
IUPAC-Name Dimethyl-bis[(E)-4-[Tris(2-Hydroxyethyl)azanium]aber-2-Enyl]azanium; Trichlorid
SMILES C[N+](C/C=C/C[N+](CCO)(CCO)CCO)(C/C=C/C[N+](CCO)(CCO)CCO)C.[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyquaternium 1
Menge 5 g
InChI-Formel InChi=1S/C22H48N3O6.3ClH/c1-23(2,7-3-5-9-24(11-17-26,12-18-27)13-19-28)8-4-6-10-25(14-20-29,15-21-30)16-22-31;;;/h3-6,26-31H,7-22H2,1-2H3;3*1H/q+3;;;/p-3/b5-3+,6-4+;;;
Formelmasse 555.2609