Learn More
Buerkle™ Eckige, transparente Polypropylen-Flaschen
Artikelnummer. p-8002467
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Gewindegröße (metrisch):
40 mm
50 mm
65 mm
Personalisiertes Bedrucken möglich – bitte fragen Sie uns!
Artikelnummer. 17230574
Marke: Buerkle™ 03190100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Personalisiertes Bedrucken möglich – bitte fragen Sie uns!
Robuste Flasche mit weiter Öffnung und Schraubverschluss. Besonders geeignet für viskose Medien, Pulver, Granulate und Pasten. Auslaufsicher.
  • LDPE oder PP
  • Aus braunem LDPE für lichtempfindliche Flüssigkeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 3,38 oz.
Farbe Transparent
Innendurchmesser (metrisch) Hals 19 mm
Material HDPE
Menge 1
Sterilität Unsteril
Zertifizierung/Konformität Für Lebensmittel geeignet
Closure Included Ja
Einwegprodukt Nein
Graduated Nr.
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 99,5 mm
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 46 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar