Learn More
Buerkle™ Eckige, transparente Polypropylen-Flaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Gewindegröße (metrisch):
40 mm
50 mm
65 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Individueller kundenspezifischer Druck ist möglich
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 mL |
| Farbe | Transparent |
| Beschreibung | Rund |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 31 mm |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl pro Packung | Je |
| Gewindegröße (metrisch) | 40 mm |
| Closure Included | Ja |
| Öffnung | Weit |
| Höhe (metrisch) | 127 mm |
| Mehr anzeigen |