Learn More
Buerkle™ Eckige, transparente Polypropylen-Flaschen
Artikelnummer. 10281541
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Gewindegröße (metrisch):
40 mm
50 mm
65 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Personalisiertes Bedrucken möglich – bitte fragen Sie uns!
Artikelnummer. 10281541
Marke: Buerkle™ 03190500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Personalisiertes Bedrucken möglich – bitte fragen Sie uns!
Robuste Flasche mit weiter Öffnung und Schraubverschluss. Besonders geeignet für viskose Medien, Pulver, Granulate und Pasten. Auslaufsicher.
  • Individueller kundenspezifischer Druck ist möglich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Transparent
Beschreibung Rund
Innendurchmesser (metrisch) Hals 39 mm
Material Polypropylen
Anzahl pro Packung Je
Gewindegröße (metrisch) 50 mm
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 158 mm
Durchmesser (metrisch) 77 mm
Verschlusstyp Schraubkappe