Learn More
Kartell SpA Polypropylen Weithalsflasche
Beschreibung
- Graduierte, Allzweckflasche
- Das lange Halsgewinde sorgt für einen auslaufsicheren Verschluss
- Breiter Hals für einfaches Befüllen und Entleeren von Flüssigkeits- oder Pulverproben
- Entspricht den DIN 13316 und 168
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 mL |
| Farbe | Klar |
| Material | Polypropylen |
| Sterilität | Nicht steril |
| Closure Included | Ja |
| Graduated | Ja |
| Öffnung | Breit, mit Gewinde |
| Fit for Purpose | Zertifizierte Qualität |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 8,45 oz. |
| Mehr anzeigen |