Learn More
Bel-Art™ RACK, PP, WATER BATH, 13-16MM, 50 PLACES VE=1
Artikelnummer. 10377884 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
21,3 x 11 x 11,1 cm
21,3 x 11 x 12,7 cm
Zur Verwendung mit (Geräte):
10 bis 13 mm-Reagenzgläser
13 bis 16 mm-Reagenzgläser
25 bis 30 mm-Reagenzgläser
Aufnahmevermögen:
15 Reagenzgläser
50 Reagenzgläser
72 Reagenzgläser
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10377884
Marke: Bel-Art™ F188640001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tauchbar, sinkt ohne zusätzliche Gewichte
  • Haltbares Polypropylengestell, das auf den Boden eines Wasserbades sinkt und auch bei Bewegungen aufrecht bleibt
  • Dampf autoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
  • Abmessungen: 8,375 (L) x 4,312 (B) Zoll (213 x 110 mm)
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Beschreibung Wasserbad-Röhrchengestell
Zur Verwendung mit (Geräte) 13 bis 16 mm-Reagenzgläser
Typ Test Tube Rack
Aufnahmevermögen 50 Reagenzgläser
Material Polypropylen
Abmessungen (L x B x H) 21,3 x 11 x 11,1 cm
Länge (angloamerikanisch) 8,37 in.
Länge (metrisch) 21,3 cm
Breite (angloamerikanisch) 4,31 in.
Breite (metrisch) 11 cm
Höhe (angloamerikanisch) 4,37 in.
Höhe (metrisch) 11,1 cm
Durchmesser (metrisch) Well 16 mm