Learn More
Heinz Herenz Polypropylene Waste Bags for Labware Disposal
Artikelnummer. 30158346
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
7,04 gal.
15,84 gal.
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) unitSize
30158346 15,84 gal. 1 Stück
30158485 7,04 gal. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30158346 Lieferant Heinz Herenz Lieferanten-Nr. 1131734
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Bags of very strong polypropylene film with a broad seam at the bottom. Autoclavable at 134°C for 20 minutes.
  • Waste bags, extra strong
  • Bags of very strong PP-film with a broad seam at the bottom
  • For the disposal of contaminated labware
  • Autoclavable at 134 °C for 20 minutes (the bag must not be completely closed)
  • Thickness 100 μm
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Farbe Clear
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) For the Disposal of Contaminated Labware
Material Polypropylene
Sterilität Non-sterile
Dicke (angloamerikanisch) 0.004 in.
Länge (angloamerikanisch) 43.3 in.
Breite (angloamerikanisch) 27.56 in.
Produkttyp Waste Bag
Kapazität (angloamerikanisch) 15,84 gal.
Kapazität (metrisch) 72 L
Länge (metrisch) 110 cm
Breite (metrisch) 70 cm
Dicke (metrisch) 100 μm